missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alternariol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alternariol |
| Analyt- eller komponentnamn | Alternariol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 258.0528 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?