missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alternariol, TRC

Produktkod. 18093110
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093110 5 mg
18062720 10 mg
18022310 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5757605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 641-38-3
Molekylformel C14 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Synonym Alternariol (6CI,7CI), 3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, NSC 638263
IUPAC-namn 3,7,9-trihydroxy-1-methylbenzo[c]chromen-6-one
LEDER Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3c12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alternariol
Analyt- eller komponentnamn Alternariol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 258.0528
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.