Läs mer
Alternativa analyter B för CLP, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15648305 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15648305 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15648305 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer INTB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 SEK
    3029.98 SEK / 125ml
    Save 320.02 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al100 μg/ml
Som100 μg/ml
B100 μg/ml
Mo100 μg/ml
Na100 μg/ml
Sb100 μg/ml
Se100 μg/ml
Tl100 μg/ml
Ca10 μg/ml
Fe10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Si10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alternate Interferents B
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/Spår av vinsyra/Spårvätefluorid
Kvantitet 125 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3:
Al    •100Glc mug/mL
Sb    •100Glc mug/mL
As    •100Glc mug/mL
B    •100Glc mug/mL
Ca    •10Glc mug/mL
Fe    •10Glc mug/mL
Mg    •10Glc mug/mL
Mo    •100Glc mug/mL
Se    •100Glc mug/mL
Si    •10Glc mug/mL
Na    •100Glc mug/mL
Tl    •100Glc mug/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alternate Analytes B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning