Läs mer
Alternate BTEX Standard Formulation, High Level, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15205896 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15205896 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15205896 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer BTEX100H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Benzene71-43-22000μg/mL
Ethylbenzene100-41-42000μg/mL
o-Xylene95-47-62000μg/mL
Toluene108-88-32000μg/mL
m-Xylene108-38-31000μg/mL
p-Xylene106-42-31000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alternate BTEX Standard Formulation (High Level)
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 106-42-3, 95-47-6, 108-88-3, 100-41-4, 108-38-3
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.2, 0.1, 0.1, 99.0
Analyt- eller komponentnamn Benzene (2000μg/mL),Ethylbenzene (2000μg/mL),o-Xylene (2000μg/mL)
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element Benzene, Ethylbenzene, o-Xylene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alternate BTEX Standard Formulation (High Level)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: benzene, toluene, ethylbenzene, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning