Läs mer
Alternativa metaller 1 för ICP , SPEX CertiPrep™
Produktkod. p-217728 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
Produktkod. 15688335
Brand: SPEX Certiprep WP11
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al20 μg/ml
Fe20 μg/ml
V20 μg/ml
Co10 μg/ml
Cu10 μg/ml
Mn10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Vara5 μg/ml
Sb5 μg/ml
Tl5 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alternate Metals 1
Namnnotering For ICP/AA Alternate Water Pollution and Wastewater Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Miljö
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in 2% HNO3:
Al    •20μg/mL
Sb    •5μg/mL
Be    •5μg/mL
Co    •10μg/mL
Cu    •10μg/mL
Fe    •20μg/mL
Mn    •10μg/mL
Ni    •10μg/mL
Tl    •5μg/mL
V    •20μg/mL
Zn    •10μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning