Läs mer
Althiazide, TRC
Produktkod. 30138602
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138602 1 mg
30006649 10 mg
30005490 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5757751MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5588-16-9
Molekylformel C11 H14 Cl N3 O4 S3
Molekylvikt (g/mol) 383.89
Synonym Altizide, (3RS)-6-Chloro-3-[(prop-2-enylsulfanyl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
IUPAC-namn 6-kloro-1,1-dioxo-3-(prop-2-enylsulfanylmetyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-bensothiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Altizide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
Formel vikt 382.9835