Läs mer
Altrenogest, MedChemExpress
Beskrivning
Altrenogest (Allyltrenbolone) is a progestogen structurally related to veterinary steroid trenbolone.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Altrenogest |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 850-52-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H26O2 |
| Synonym | Allyltrenbolone RU2267 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.13 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | C[C@]([C@]1(O)CC=C)(C=C2)[C@](CC1)([H])[C@@](CC3)([H])C2=C(CC4)C3=CC4=O |
| Visa mer |