Läs mer
Altrenogest, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Altrenogest |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 310.1933 |
| Procent renhet | >95% |