missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Altretamine, MedChemExpress

Produktkod. 16458156
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458156 100 mg
16422056 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16458156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0181

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.

Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Altretamine
Fysisk form Solid
CAS 645-05-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H18N6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ENT-50852 RB-1515 WR-95704
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (39.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CN(C)C1=NC(N(C)C)=NC(N(C)C)=N1
Molekylvikt (g/mol) 210.28
Formel vikt 210.28
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.