Läs mer
Tenak™ Alu FlexRack för frysar
Handla allt TENAK Produkter
Höjd (metrisk):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tack vare de justerbara hyllorna kan hyllan användas för alla kryoboxhöjder
- Inkluderar 1 hylla och 1 låsstång för att säkra lådorna
- Tillverkad av aluminium
- Kan användas till vilken frysbox som helst
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Låsstång |
| Material | Aluminium |
| Hyllor | 1 |
| För användning med (utrustning) | Chest Frseezers |
| Bredd (metrisk) | 145 mm |
| Höjd (metrisk) | 395 mm |
| Djup (metriskt) | 140 mm |