Läs mer
Tenak™ Alu FlexRack för frysar
Produktkod. 11674742 Handla allt TENAK Produkter
Höjd (metrisk):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11674742
Brand: Tenak™ TE20118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alu FlexRack rekommenderas för alla applikationer där en flexibel förvaringslösning behövs.
  • Tack vare de justerbara hyllorna kan hyllan användas för alla kryoboxhöjder
  • Inkluderar 1 hylla och 1 låsstång för att säkra lådorna
  • Tillverkad av aluminium
  • Kan användas till vilken frysbox som helst
Specifikationer
Inkluderar Låsstång
Material Aluminium
Hyllor 1
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Bredd (metrisk) 145 mm
Höjd (metrisk) 560 mm
Djup (metriskt) 140 mm