Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Alu ringar med krokar
Storlek:
NS 19/26 till 24/29
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För koner och hylsor som ska användas med fjädrar
- För säker anslutning av koniska jordfogar
- Inget brott på glaskrokar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| För användning med (applikation) | Koner och hylsor för användning med fjädrar |
| Storlek | NS 19/26 till 24/29 |