Läs mer
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt Nano-SIL G/UV254
Produktkod. 12760813 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 12760813
Brand: Macherey-Nagel™ 818342
Bara null kvar
Specifikationer
Partikelstorlek 2 till 10μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 50 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 5 x 20 cm