Läs mer
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt Nano-SIL G/UV254
Produktkod. 12784738 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12784738 20 x 20 cm Paket med 25
12760813 5 x 20 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12784738 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818343
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Partikelstorlek 2 till 10μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm