Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt Nano-SILGUR UV254
Product Code. 12720853 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Unit Size:
Paket med 25
Product Code. Mått (L x B) unitSize
12720853 10 x 10 cm Paket med 25
1 options
Product Code. 12720853 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 818442
Only null left
Add to basket
Add to basket
HPTLC-aluminiumskivor med omodifierad kiselgel (SiOH) och koncentreringszon (kiselgur, kiselgur eller kiselgur).
Specifications
Partikelstorlek 2 till 10μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.02 mm
Mått (L x B) 10 x 10 cm