Läs mer
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt Nano-SILGUR
Produktkod. 12710853 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12710853 10 x 10 cm Paket med 25
1 options
Produktkod. 12710853 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.00 SEK
    2186.63 SEK / Paket med 25
    Save 553.37 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
HPTLC-aluminiumskivor med omodifierad kiselgel (SiOH) och koncentreringszon (kiselgur, kiselgur eller kiselgur).
Specifikationer
Partikelstorlek 2 till 10μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.02 mm
Mått (L x B) 10 x 10 cm