Läs mer
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumplåtar
Produktkod. 12720743 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
12720743 5 x 7,5 cm Paket med 20
12876440 20 x 20 cm Paket med 25
12730743 5 x 20 cm Paket med 50
12750763 5 x 10 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12720743 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818230.20
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabil i nästan alla organiska lösningsmedel och i rent vattenhaltiga elueringsmedel. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumplåtar är omodifierade standardkiselskikt på aluminium för användning i TLC . Har enastående vätbarhet och förbättrade skäregenskaper.
ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumskivor har omodifierade, standardkvalitet kiseldioxid 60 lager utan en fluorescerande indikator.
  • Enastående vätbarhet för exakta färgningsresultat, även med 100 % vattenhaltiga detektionsreagens
  • Utmärkt separationseffektivitet och reproducerbarhet från parti till parti
  • Enkel och pålitlig skärning tack vare ett optimerat bindemedelssystem, ingen flagning av kiseldioxid
  • Stabil i nästan alla organiska lösningsmedel och resistent mot aggressiva visualiseringsreagenser
  • Högpolymerisk produkt är också helt stabil i rent vattenhaltiga elueringsmedel
Specifikationer
Material Alugram Aluminiumplåt med IUInmodifierad kiseldioxid 60 lager
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 20 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 5 x 7,5 cm