Läs mer
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumplåtar
Produktkod. p-8011984 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 12876440
Brand: Macherey-Nagel™ 818233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabil i nästan alla organiska lösningsmedel och i rent vattenhaltiga elueringsmedel. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumplåtar är omodifierade standardkiselskikt på aluminium för användning i TLC . Har enastående vätbarhet och förbättrade skäregenskaper.
ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumskivor har omodifierade, standardkvalitet kiseldioxid 60 lager utan en fluorescerande indikator.
  • Enastående vätbarhet för exakta färgningsresultat, även med 100 % vattenhaltiga detektionsreagens
  • Utmärkt separationseffektivitet och reproducerbarhet från parti till parti
  • Enkel och pålitlig skärning tack vare ett optimerat bindemedelssystem, ingen flagning av kiseldioxid
  • Stabil i nästan alla organiska lösningsmedel och resistent mot aggressiva visualiseringsreagenser
  • Högpolymerisk produkt är också helt stabil i rent vattenhaltiga elueringsmedel
Specifikationer
Material Alugram Aluminiumplåt med IUInmodifierad kiseldioxid 60 lager
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25 ark
Typ Aluminiumplåt
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm