Läs mer
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silica Lager på Alugram™ Aluminiumplåt UV254
Produktkod. 10707898 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 8 cm
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
10707898 10 x 20 cm Paket med 20
12804281 20 x 20 cm Paket med 25
12760763 4 x 8 cm Paket med 50
12780813 5 x 10 cm Paket med 50
12730773 5 x 20 cm Paket med 50
11239889 5 x 7,5 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10707898 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.13 SEK
    847.11 SEK / Paket med 20
    Save 94.02 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Xtra SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumplåt UV254 finns i en mängd olika storlekar.
  • Omodifierade standardkiselskikt på aluminium för TLC
  • Kiseldioxid 60
  • Enastående vätbarhet för exakta färgningsresultat, även med 100 % vattenhaltiga detektionsreagens
  • Utmärkt separationseffektivitet och reproducerbarhet från parti till parti
  • Enkel och pålitlig skärning tack vare ett optimerat bindemedelssystem, ingen flagning av kiseldioxid
  • Bindemedel: högpolymerisk produkt, som är stabil i nästan alla organiska lösningsmedel och resistent mot aggressiva visualiseringsreagenser; även fullständigt stabil i rent vattenhaltiga elueringsmedel
Specifikationer
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 20 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 10 x 20 cm