Läs mer
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silica Lager på Alugram™ Aluminiumplåt UV254
Handla allt Macherey-Nagel ProdukterDescription
- Omodifierade standardkiselskikt på aluminium för TLC
- Kiseldioxid 60
- Enastående vätbarhet för exakta färgningsresultat, även med 100 % vattenhaltiga detektionsreagens
- Utmärkt separationseffektivitet och reproducerbarhet från parti till parti
- Enkel och pålitlig skärning tack vare ett optimerat bindemedelssystem, ingen flagning av kiseldioxid
- Bindemedel: högpolymerisk produkt, som är stabil i nästan alla organiska lösningsmedel och resistent mot aggressiva visualiseringsreagenser; även fullständigt stabil i rent vattenhaltiga elueringsmedel
Specifications
Specifications
| Partikelstorlek | 5 till 17μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Typ | Aluminiumplåt |
| Fluorescerande indikator | UV254 |
| Porvolym | 0.75 mL/g |
| Specifik yta | ∼500 m2 /g |
| Tjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Mått (L x B) | 5 x 10 cm |