Läs mer
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt SILGUR
Produktkod. 12750833 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Fluorescerande indikator:
None
UV254
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Fluorescerande indikator unitSize
12750833 10 x 20 cm UV254 Paket med 20
12794738 10 x 20 cm None Paket med 20
12760833 20 x 20 cm UV254 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12750833 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818422
Bara null kvar
Specifikationer
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 20 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 10 x 20 cm