Läs mer
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt SILGUR
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 till 17μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Kvantitet | 20 Pk. |
| Typ | Aluminiumplåt |
| Fluorescerande indikator | UV254 |
| Porvolym | 0.75 mL/g |
| Specifik yta | ∼500 m2 /g |
| Tjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Mått (L x B) | 10 x 20 cm |