Läs mer
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumplåt SILGUR UV254
Produktkod. 12740833 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12740833 20 x 20 cm Paket med 25
1 options
Produktkod. 12740833 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 SEK
    1419.09 SEK / Paket med 25
    Save 520.91 SEK
    26% Av
I lager
TLC aluminiumplåt med optimerad skärbarhet och vätbarhet. Skikt - omodifierad kiselgel (SiOH) med koncentreringszon (kiselgur, kiselgur eller kiselgur).
Specifikationer
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25 Pk.
Typ Aluminiumplåt
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm