Läs mer
Aluminiumoxid A, Aktivitet: Super I, MP EcoChrom™ , 63 till 200μ m, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. 17897044 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Produktkod. 17897044
Brand: MP Biomedicals 0204592
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid A - Super I används ofta för reningsprocesser av alla slag, inklusive provberedning för bekämpningsmedelsmiljöanalys, lösningsmedelsrening och alla typer av kromatografi som kräver högsta precision och reproducerbarhet.
  • Adsorptionskapacitet ungefär dubbelt så hög som MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, aktivitet I.
  • Initial aktivitet hålls inom ett mycket snävt område.
  • Extremt konstant deaktiveringsbeteende.
  • Används vanligtvis för reningsprocesser som kräver högsta precision och reproducerbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alumina A
Namnnotering Activity: Super I
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Densitet 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.