Beskrivning
Aluminiumoxid används som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 g |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur. |
| Typ | Aluminiumoxid B |
| Fysisk form | Pulver |
| MDL-nummer | MFCD00003424 |
| Densitet | 3,94 g/cm 3 vid 20 °C (lit.) |
| CAS | 1344-28-1 |