Läs mer
Beskrivelse
- MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I är en oxid av aluminium, som förekommer i naturen som olika mineraler som bauxit, korund, etc.
- Det används som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Alumina B |
| Namnnotering | Aktivitet: I, Aktivitet enligt Till Brockmann: 24 l/mm |
| Färg | Rosa till vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dialuminium;syre(2-) |
| Formel vikt | 101.96 |
| Densitet | 3,94 g/cm3 (vid 20 °C) |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?