Läs mer
Aluminiumoxid B, Aktivitet: I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. p-4650839 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Produktkod. 11343519
Brand: MP Biomedicals 0202069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I är bra allroundadsorbenter för laboratoriebruk såväl som för industriellt bruk. De kan justeras till lägre aktivitet genom tillsats av polära medier, företrädesvis vatten, men även högre alkoholer (t.ex. glykol eller glycerol kan användas).
  • MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I är en oxid av aluminium, som förekommer i naturen som olika mineraler som bauxit, korund, etc.
  • Det används som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alumina B
Namnnotering Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Densitet 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.