Läs mer
Aluminiumoxid B, Aktivitet: Super I, Basic pH, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Produktkod. 11353579 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353579 500 g 500g
11373579 1 kg 1kg
11383579 5 kg 5kg
11393579 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11353579 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0204568
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid är huvudsakligen aluminiumoxid, Al 2 O 3 , som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc. Denna aluminiumoxid produceras med den högsta aktiviteten som finns på marknaden.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid - Super I är i huvudsak aluminiumoxid, Al 2 O 3 , som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc.
  • MP Alumina B - Super I visar absorptionskapacitet ungefär dubbelt så hög som en Alumin B, Activity I.
  • Den initiala aktiviteten hålls inom ett mycket smalt område och deras inaktiveringsbeteende är extremt konstant.
  • Produkten finns som en neutral version, MP Alumina N - Super I, och en sur version, MP Alumina A - Super I.
  • MP EcoChro Alumina B - Super I används ofta för reningsprocesser av alla slag, inklusive provberedning för bekämpningsmedel, miljöanalys, lösningsmedelsrening och alla typer av kromatografi som kräver högsta precision och reproducerbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alumina B
Namnnotering Activity: Super I
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om renhetsgrad For Dioxane Analysis
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Densitet 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.