Läs mer
Aluminiumoxid B, Aktivitet: Super I, Basic pH, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Beskrivning
- MP EcoChrom™ Aluminiumoxid - Super I är i huvudsak aluminiumoxid, Al 2 O 3 , som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc.
- MP Alumina B - Super I visar absorptionskapacitet ungefär dubbelt så hög som en Alumin B, Activity I.
- Den initiala aktiviteten hålls inom ett mycket smalt område och deras inaktiveringsbeteende är extremt konstant.
- Produkten finns som en neutral version, MP Alumina N - Super I, och en sur version, MP Alumina A - Super I.
- MP EcoChro Alumina B - Super I används ofta för reningsprocesser av alla slag, inklusive provberedning för bekämpningsmedel, miljöanalys, lösningsmedelsrening och alla typer av kromatografi som kräver högsta precision och reproducerbarhet.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Alumina B |
| Namnnotering | Activity: Super I |
| Färg | Rosa till vitt |
| Fysisk form | Frittflytande pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | For Dioxane Analysis |
| IUPAC-namn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Formel vikt | 101.96 |
| Densitet | 3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.