Läs mer
Aluminiumoxid B, aktivitet: Super I, Dioxinanalys, MP EcoChrom™ , 63 till 200μ m, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. 11363579 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11363579
Brand: MP Biomedicals 0204569
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid är huvudsakligen aluminiumoxid, Al 2 O 3 , som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc. Denna aluminiumoxid produceras med den högsta aktiviteten som finns på marknaden.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid är i huvudsak aluminiumoxid, Al 2 O 3 , som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc.
  • MP Alumina B - Super I for Dioxin Analysis är en aluminiumoxid som produceras med den högsta aktiviteten som finns på marknaden.
  • Denna produkt uppfyller den höga återvinningsnivån som krävs för analys av polyklorerade dibensodioxiner (PCDD) och dibensofuraner (PCDF) enligt VDI-förordning 3499, del I.
  • MP EcoChrom Aluminiumoxid B - Super I för dioxinanalys används för provberedningen av dioxinanalys.
  • Den är också lämplig för alla kromatografiska processer som kräver högsta aktivitet och/eller högsta reproducerbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alumina B
Namnnotering Activity: Super I
CAS 1344-28-1
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formel vikt 101.96
Densitet 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.