Läs mer
Haldenwanger™ Aluminiumoxid keramiskt rör formar deglar
Produktkod. 12328845
Diameter (metrisk) Inre:
19mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12328845
Brand: Haldenwanger™ TRGAL7 240 190 01000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utmärkt för användning i olika, högkoncentrerade reagenser både vid kokande och rumstemperatur.
  • För användning under slitstarka förhållanden som mortlar och mortelstötar, kulkvarnar, munstycken, skaftskyddshylsor och mer
  • Alsint 99,7 aluminiumkeramik
  • Kemisk beständighet mot en mängd olika syror och alkalier
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Inre 19mm
Material Aluminiumoxid keramik
Max. Temperatur (metrisk) 1750 °C
Kvantitet 1
Diameter (metrisk) Yttre 24mm
Höjd (metrisk) 100mm
Produkttyp Deglar
Form Cylinder