Läs mer
Haldenwanger™ Aluminiumoxid Keramisk Squat Form Degel
Produktkod. 12368835
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12368835 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12368835 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L ALSINTTIEGEL*B/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1113.68 SEK / Paket med 1
    Save 226.32 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 30mm
Material Aluminiumoxid keramik
Max. Temperatur (metrisk) 1750 °C
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 66mm
Höjd (metrisk) 56mm
Produkttyp Degel