Läs mer
Haldenwanger™ Förbränningsbåt av aluminium
Produktkod. 12307018
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12307018 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12307018 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L ALS.SCH.52X7,5X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 SEK
    359.40 SEK / Paket med 1
    Save 72.60 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Aluminiumoxidbåtar med stor hårdhet, styrka och kemikaliebeständighet.
  • Lämplig för kontinuerlig användning upp till 1700° till 1750 °C
  • Tillverkad av Alsint 99.7 oxid keramik
Beställningsinfo
Mått LxBxH
Specifikationer
Typ Förbränningsbåt
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 52 mm
Material Aluminiumoxid
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 7.5 mm