Läs mer
Aluminiumoxid N, 32 till 63μ m, Icke-aktiv, MP EcoChrome™
Produktkod. 17887024 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
17887024 500 g
1 options
Produktkod. 17887024 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0202061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 500g
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En amfoter oxid, vanligen kallad aluminiumoxid (α -aluminiumoxid), aloxid eller korund i dess kristallina form
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N är en oxid av aluminium som förekommer i naturen som olika mineraler som bauxit, korund, etc.
Det används som:
  • En adsorbent
  • Ett torkmedel
  • En katalysator
  • Vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material
Anmärkningar om ansökan:
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N katalyserar en mängd olika reaktioner som är användbara industriellt.
Det används ofta:
  • För att ta bort vatten från gasströmmar
  • För dess hårdhet och styrka
  • Som slipmedel, inklusive som ett mycket billigare substitut för industriell diamant
    • Många typer av sandpapper använder aluminiumoxidkristaller
  • I kemilaboratorier är aluminiumoxid ett medium för kromatografi, tillgängligt i basiska (pH 9,5), sura (pH 4,5 i vatten) och neutrala formuleringar, samt för:
    • Alkoholer
    • Kolväten
    • Steroider
    • Alkaloider
    • Naturliga pigment
    • Neutral aluminiumoxid (mindre aktiv än grundformen) är användbar för separation av:
      • Aldehyder
      • Ketoner
      • Kinoner
      • Estrar
      • Laktoner
      • Glukosider
    • Sur aluminiumoxid, är den svagaste och minst använda typen och är användbar för separation av sura pigment och starka syror. Det kan orsaka:
      • Polymerisation
      • Kondensation
      • Dehydreringsreaktioner
    • Varken aceton eller etylacetat bör användas som elueringsmedel, eftersom det senare är föremål för förtvålning.
  • En dosimeter för strålskydd och terapiapplikationer för dess optiskt stimulerade luminescensegenskaper
Användningsdeklaration: Om inte annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Kromatografi
  • Adsorbenter
  • TLC
Specifikationer
Kokpunkt ca 2980 °C (bokstavligen)
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt ca 2072 °C
CAS 1344-28-1
Färg Vitt
pH 7.4
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96
Densitet 0.8 g/mL
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.