Läs mer
Aluminiumoxid N, Aktivitet: I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Produktkod. 11383519 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383519 500 g 500g
11393519 1 kg 1kg
11368259 5 kg 5kg
11333529 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11383519 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0202084
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid är i huvudsak aluminiumoxid, Al2O3, som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid används ofta som adsorbent, torkmedel, slipmedel, elektrisk isolator och som katalysator för olika organiska reaktioner.
  • Det används också för isolering av alkaloider, glykosider, aktiva substanser från växter, vitaminer, hormoner och antibiotika, uttorkning av organiska lösningsmedel, rening av enzymer, avlägsnande av terpener, peroxider, pyrogener från injicerbara lösningar och infusioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alumina B
Namnnotering Activity: I
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Densitet 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.