Läs mer
Aluminiumoxid N, Aktivitet: Super I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Code produit. 11303589 Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11303589 500 g 500g
11313589 1 kg 1kg
11323589 5 kg 5kg
11333589 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11303589 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0204580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 500g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, Activity Super I används ofta för reningsprocesser av alla slag, inklusive provberedning för bekämpningsmedel, och miljöanalys, lösningsmedelsrening och alla typer av kromatografi, som kräver högsta precision och reproducerbarhet.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, Activity Super I visar en sorbtionskapacitet ungefär dubbelt så hög som den för MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, aktivitet I.
  • Deras initiala aktivitet hålls inom ett mycket smalt område och deras inaktiveringsbeteende är extremt konstant.
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alumina B
Namnnotering Aktivitet: Super I
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Densitet 3,94 g/cm3 (vid 20 °C)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.