Läs mer
Aluminiumoxid N, Aktivitet: Super I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Beskrivning
- MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, Activity Super I visar en sorbtionskapacitet ungefär dubbelt så hög som den för MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, aktivitet I.
- Deras initiala aktivitet hålls inom ett mycket smalt område och deras inaktiveringsbeteende är extremt konstant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alumina B |
| Namnnotering | Activity: Super I |
| Färg | Rosa till vitt |
| Fysisk form | Frittflytande pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dialuminium;syre(2-) |
| Formel vikt | 101.96 |
| Densitet | 3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.