Läs mer
Haldenwanger™ Alumina Tall Form Alsint-degel
Produktkod. 10758361
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10758361 15 ml Varje
1 options
Produktkod. 10758361 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L ALSINTTIEGEL*C/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 SEK
    313.78 SEK / Paket med 1
    Save 27.22 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Alsint 99.7 deglar är ett utmärkt val för användning under högt slitage, i kemiska tekniska och elektrotekniska applikationer och i högtemperaturteknik.
  • Tillämpningar inkluderar kristalltillväxt, fusionsprocesser och glödgning
  • Utmärkt för användning med kulkvarnskrukor, fräskulor, munstycken och skaftskyddshylsor
  • Hög eldfasthet (smältpunkt över 2000 °C)
  • Hög kemisk beständighet mot en lång rad ämnen både vid kokning och rumstemperatur
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Färg Vitt
Material Aluminiumoxid
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Yttre 30/18mm
Höjd (metrisk) 38mm
Produkttyp Alsint Crucible
Form Hög form