missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aluminiumacetat, 90%, basiskt, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-4089446 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10765832

Brand: Thermo Scientific Acros 428192500

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142-03-0
Molekylformel C4H7AlO5
Molekylvikt (g/mol) 162.08
MDL-nummer MFCD00008688
InChI-nyckel HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
IUPAC-namn (acetyloxi)(hydroxi)alumanylacetat
LEDER CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aluminum acetate
Namnnotering Basic
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 90%
Merck Index 15,359
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 162.08
Procent renhet 90%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium acetate, basic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.