Läs mer
Aluminiumacetylacetamonat, 97 %
Produktkod. 10781661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10781661 100 g Plastflaska 100g
10348430 5 g Glasflaska 5g
10209203 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10781661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196971000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13963-57-0
Molekylformel C15H21AlO6
Molekylvikt (g/mol) 324.31
MDL-nummer MFCD00000013
InChI-nyckel KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym aluminum 2, 4-pentanedionate
IUPAC-namn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum acetylacetonate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190,0 °C till 195,0 °C
Färg Vit till grädde
Kokpunkt 315,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Komplexometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3COCH2COCH2)3Al
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 4,26 g/100g alkohol (20 °C), 36,45 g/100 g bensen (20 °C), olösligt i petroleumeter
Formel vikt 324.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium acetylacetonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.