Läs mer
Fisherbrand™ Stavar av aluminiumlegering
Produktkod. 10265394 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
200 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10265394
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cirka 13 mm i diameter.
  • Finns i flera längder
  • Utmärkt för att bygga ställningar i laboratoriet
Specifikationer
Material Aluminiumlegering
Längd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Stång