Läs mer
Fisherbrand™ Ställningsstänger
Produktkod. 11567023 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11567023 900 mm -
11577023 1200 mm Varje
11587023 1800 mm Varje
11557023 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11567023
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
View all promotions
Beräknad leverans: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
Ger en robust ställningskonstruktion i laboratoriet. Fisherbrand™ Ställningsstänger är tillverkade av en hållbar aluminiumlegering.
  • Cirka 13 mm i diameter
  • Finns i flera längder
  • Passar med Fisherbrand ställningskontakter och fotadaptrar
Specifications
Material Aluminiumlegering
Längd (metrisk) 900 mm
Produkttyp Stång