Läs mer
Fisherbrand™ Ställningsstänger
Produktkod. 11587023 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11587023 1800 mm Varje
11577023 1200 mm Varje
11557023 600 mm Varje
11567023 900 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11587023
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en robust ställningskonstruktion i laboratoriet. Fisherbrand™ Ställningsstänger är tillverkade av en hållbar aluminiumlegering.
  • Cirka 13 mm i diameter
  • Finns i flera längder
  • Passar med Fisherbrand ställningskontakter och fotadaptrar
Specifikationer
Material Aluminiumlegering
Längd (metrisk) 1800 mm
Produkttyp Stång