Läs mer
Fisherbrand™ Ställningsstänger
Produktkod. p-8012538 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11577023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en robust ställningskonstruktion i laboratoriet. Fisherbrand™ Ställningsstänger är tillverkade av en hållbar aluminiumlegering.
  • Cirka 13 mm i diameter
  • Finns i flera längder
  • Passar med Fisherbrand ställningskontakter och fotadaptrar
Specifikationer
Material Aluminiumlegering
Längd (metrisk) 1200 mm
Produkttyp Stång