Läs mer
R&L Enterprises™ Stavar av aluminiumlegering
Produktkod. 12308149 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12308149 1000 mm Paket med 2
12378139 500 mm Paket med 5
12388139 600 mm Paket med 5
12398139 750 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12308149
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Stavar av aluminiumlegering är tillverkade av aluminiumlegering.
  • Gängad
  • Gängdiameter 10 mm
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Material Aluminiumlegering
Längd (metrisk) 1000 mm
Produkttyp Aluminiumstänger
Trådstorlek 10 mm
Kvantitet 2 Pk.