Läs mer
R&L Enterprises™ Stavar av aluminiumlegering
Produktkod. p-8012533 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12378139
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Stavar av aluminiumlegering är tillverkade av aluminiumlegering.
  • Gängad
  • Gängdiameter 10 mm
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Material Aluminiumlegering
Längd (metrisk) 500 mm
Produkttyp Aluminiumstänger
Trådstorlek 10 mm
Kvantitet 5 Pk.