Learn More
Aluminum Ammonium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
H4AlNO8S2.12H2O, CAS Number-7784-26-1, 500g, 200 deg.C, White, 453.33g/mol, 93.5 deg.C, 149958, Plastic powder jar, 4.6, Solid
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 200°C |
| Smältpunkt | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Färg | White |
| pH | 4.6 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | AlH28NO20S2 |
| MDL-nummer | 149958 |
| InChI-nyckel | WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.