missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aluminium Ammonium Sulfate Dodecahydrate, Supelco™

Produktkod. 15826940
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15826940 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15826940 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1010310500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement

For analysis EMSURE™ ACS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kokpunkt 200°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Aluminium Ammonium Sulfate Dodecahydrate
Smältpunkt 93°C
CAS 7784-26-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
MDL-nummer MFCD00149958
Synonym Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate, Alum ammonium, Ammonium alum, Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Molekylvikt (g/mol) 453.33
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.