Läs mer
Aluminum Ammonium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10724941 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10724941 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10724941 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1840/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kokpunkt 200°C
Smältpunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Färg White
pH 4.6
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel AlH28NO20S2
MDL-nummer 149958
InChI-nyckel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn aluminium(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
Molekylvikt (g/mol) 453.31
Formel vikt 453.33g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.