Läs mer
Bochem™ Aluminiumanodiserade labbuttag
Produktkod. 10325911
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10325911 100 mm
10653652 130 mm
10759611 200 mm
10294601 240 mm
10080911 300 mm
10616571 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10325911 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11016
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt DIN 12897 standarder. Bochem™ anodiserade labbuttag i aluminium har en rundad, östlig ergonomisk vred.
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Rundad, lättanvänd ergonomisk ratt
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och den maximala statiska driftsbelastningen (Kg max. stat .) normerna är DIN 12897-kompatibla
  • Typ 1 (240x240mm) använder ett handmanövrerat justerhjul
  • Typ 2 (300x300mm) inkluderar spärr, som ansluts till justerhjulet
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium, rostfritt stål
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Längd (metrisk) bas 100 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Hjul
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st